Merck
680419
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl methyl ether
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
gęstość
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
ciąg SMILES
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
223.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)