Merck
680095
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
mp
289-294 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Involved in investigations of conformational effects on electron-transfer efficientcy in peptide foldamers
Reactant for synthesis of:
  • SIRT2 inhibitors
  • Melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
  • Bradykinin hB2 receptor antagonists
  • Neurokinin-1 receptor ligands
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)