Merck
679682
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
137-141 °C
ciąg SMILES
Cc1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
CMMURVLHXMNTHY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)