Merck
679542
Sigma-Aldrich
Benzothiophene-2-methanol
97%
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thiophen-2-yl-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
99-103 °C
ciąg SMILES
OCc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5,10H,6H2
Klucz InChI
SUHKSQTXXZQEBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile