Merck
679062
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
197-205 °C
ciąg SMILES
Nc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-7-2-1-3(6)8-4/h1-2H,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves