Merck
678899
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
97%
Synonim(y):
4-Cyano-2-fluoroiodobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3FIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
113-117 °C
ciąg SMILES
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Klucz InChI
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3