Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł 270,30 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3F3IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
270,30 zł
Cena katalogowa318,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
92-99 °C
functional group
fluoro, iodo, nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
InChI key
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 96% | description 97% |
| assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 92-99 °C | mp 50-55 °C |
| form solid | form solid |
| functional group fluoro, iodo, nitrile | functional group fluoro, nitrile, iodo |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?