Merck
678724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-3-hydroxypropionate
95%
Synonim(y):
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid methyl ester
Wybierz wielkość
1 G
343,00 zł
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
343,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4536
bp
105-108 °C/20 mmHg
gęstość
1.319 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
ester
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
Klucz InChI
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)