Merck
678406
Sigma-Aldrich
Methyl jasmonate-(methyl acetate-2,2-d2), racemic
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13D2H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
95% (CP)
bp
110 °C/0.2 mmHg
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
Klucz InChI
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)