Merck
677663
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green-d5
97 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
Bis-(4-dimethylaminophenyl)phenyl-d5-methane, LMG-D5
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CH[C6H4N(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
Klucz InChI
WZKXBGJNNCGHIC-CFEWMVNUSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3