Merck
67705
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanate bound to polystyrene HL
extent of labeling: ~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Synonim(y):
Isocyanate polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
zakres etykietowania
~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
macierz
crosslinked with 2% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
Inne uwagi
Scavenger resin to remove excess amines and hydrazines from reaction solutions
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S.W. Kaldor et al.
Tetrahedron Letters, 37, 7193-7193 (1996)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)