Przejdź do
752800
[(S,S)-Teth-TsDpen RuCl]
Synonim(y):
stereoisomer of Chloro[N-[(1S,2S)-1,2-diphenyl-2-[(R)-[3-(η6-phenyl)propyl]amino-κN]ethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]ruthenium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
1079,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H31ClN2O2RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D +339°, c = 0.5% in chloroform
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
260-268 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2[C@H]([C@@H]([N@@H](CCCc3ccccc3)[Ru]2Cl)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H31N2O2S.ClH.Ru/c1-24-19-21-28(22-20-24)35(33,34)32-30(27-17-9-4-10-18-27)29(26-15-7-3-8-16-26)31-23-11-14-25-12-5-2-6-13-25;;/h2-10,12-13,15-22,29-31H,11,14,23H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/t29-,30-;;/m0../s1
InChI key
MDABGVLQRDDWLY-ARDORAJISA-M
Application
[(S,S)-Teth-TsDpen RuCl] is a catalyst for the asymmetric hydrogenation of ketones. It can be used as a catalyst:
  • In the reduction of a ketone intermediate for the synthesis of esketamine.
  • In asymmetric hydrogenation of acetylenic ketones.
  • For the preparation of (3S,6S)-1,8-diphenylocta-1,7-diyne-3,6-diol starting from 1,8-diphenylocta-1,7-diyne-3,6-dione.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
708682708674703915
description
-
description
90%
description
95%
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
260-268 °C
mp
241-249 °C
mp
241-249 °C
mp
>175 °C
optical activity
[α]22/D +339°, c = 0.5% in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +178°, c = 0.5 in chloroform
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)