Merck
675776
Sigma-Aldrich
Stearoyl-13C18 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Wybierz wielkość
5 MG
8400,00 zł
10 MG
2676,00 zł
8400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
8400,00 zł
10 MG
2676,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C18C21H70N7O17P3S · xLi+
Masa cząsteczkowa:
1051.86 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.12
8400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+18
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)