Merck
675571
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40F3O3P2RhS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Formularz
solid
ciąg SMILES
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2c3ccccc3P4[C@H](C)CC[C@H]4C
InChI
1S/C18H28P2.C8H12.CHF3O3S.Rh/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
AKJDLXZYNLUJQJ-MYDVBLLJSA-M
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.