Merck
674893
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylcyclohexanone
90%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H8(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
tw
174-175 °C (lit.)
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CCCC(=O)C1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59.4 °C - closed cup