Kluczowe dokumenty
674664
L-Phenylalanine methyl-d3 ester hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)CO2CD3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
218.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
mp
157 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i1D3;
Klucz InChI
SWVMLNPDTIFDDY-SSUNAKLMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)