Merck
673951
Sigma-Aldrich
Tricyclopentylphosphine tetrafluoroborate
greener alternative
95%
Synonim(y):
Cyp3HBF4, PCyp3HBF4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H28BF4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
246-264 °C
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CCC(C1)[PH+](C2CCCC2)C3CCCC3
InChI
1S/C15H27P.BF4/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15;2-1(3,4)5/h13-15H,1-12H2;/q;-1/p+1
Klucz InChI
KTDMVANQORSVPI-UHFFFAOYSA-O
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Catalyst for alkane C-H arylation from aryl chlorides
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Used with Ru(cod)Cl dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.
Wszechstronne zastosowania chemii acetylenu, od syntezy organicznej po chemię bioorganiczną, wymagają wydajnych metod syntezy.