Merck
673455
Sigma-Aldrich
Serotonin-α,α,β,β,-d4 creatinine sulfate monohydrate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D4H15N5O2 · H2SO4 · H2O
Masa cząsteczkowa:
409.45
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2/i3D2,4D2;;;
Klucz InChI
BKCXVJIGPVULPX-SDBXMAHYSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)