Merck
672378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-bis[3-(perfluorohexyl)propyloxy]-1,3,5-triazine
98% (H-NMR)
Synonim(y):
2-Chloro-4,6-bis(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyloxy)-1,3,5-triazine, F26 CDMT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12ClF26N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
867.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98% (H-NMR)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCOc1nc(Cl)nc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)n1
InChI
1S/C21H12ClF26N3O2/c22-7-49-8(52-5-1-3-10(23,24)12(27,28)14(31,32)16(35,36)18(39,40)20(43,44)45)51-9(50-7)53-6-2-4-11(25,26)13(29,30)15(33,34)17(37,38)19(41,42)21(46,47)48/h1-6H2
Klucz InChI
CBCNBGCPSUHKHN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)