Kluczowe dokumenty
PHL80362
Bacopasaponin C
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Pseudojujubogenin 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranoside]
Wybierz wielkość
4020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4020,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7OC[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-17-57-46-19-45(20-58-46)23(37(46)44(22,7)55)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)61-40-36(63-38-33(53)31(51)26(16-48)60-38)35(24(49)18-56-40)62-39-34(54)32(52)30(50)25(15-47)59-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H
Klucz InChI
ZOFQVMPJZHCDBS-MUUHSGPCSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)