Merck
672084
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
97%
Synonim(y):
(S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
Beilstein:
8905233
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (NT)
97%
Postać
solid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥97.5% (GC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine can be used as a building block to synthesize:
  • Imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as potent IKKβ inhibitors.
  • 1,2-dicarba-closo-dodecaborane (o-carborane) and 1,7-dicarba-closo-dodecaborane (m-carborane) derivatives as potential D2 receptor antagonists.
  • Pyrrolidine based Merrifield resin as a chiral organocatalyst for the asymmetric Michael addition reaction of ketones with nitrostyrenes.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recyclable Merrifield resin-supported organocatalysts containing pyrrolidine unit through A3-coupling reaction linkage for asymmetric Michael addition
Liu J, et al.
Chirality, 22(4), 432-441 (2010)
Synthesis of D2 receptor ligand analogs incorporating one dicarba-closo-dodecaborane unit
Vazquez, N, et al.
Tetrahedron Letters, 52(5), 615-618 (2011)
Discovery of imidazo [1, 2-b] pyridazines as IKK? inhibitors. Part 3: Exploration of effective compounds in arthritis models
Shimizu H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(15), 4550-4555 (2011)