Merck
671738
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium methanesulfonate
for catalysis, ≥99.0% (HPLC/T)
Synonim(y):
MMIM CH3SO3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for catalysis
Próba
≥99.0% (HPLC/T)
zanieczyszczenia
≤10 mg/kg halogenes
≤200 ppm water
ciąg SMILES
CS([O-])(=O)=O.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.CH4O3S/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5(2,3)4/h3-5H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CUCZSYMTPDSMEL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiheng Chu et al.
Environmental science & technology, 49(9), 5511-5519 (2015-04-02)
Photochemical transformations greatly affect the stability and fate of amino acids (AAs) in sunlit aquatic ecosystems. Whereas the direct phototransformation of dissolved AAs is well investigated, their indirect photolysis in the presence of chromophoric dissolved organic matter (CDOM) is poorly