Merck
670766
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
97%
Synonim(y):
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Beilstein:
7745537
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5%
97%
Postać
solid
czystość optyczna
ee: ≥99.0%
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
AKVIZYGPJIWKOS-IUCAKERBSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges