670561
(1R,2R)-(−)-Norpseudoephedrine
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
(−)-Pseudonorephedrine, (1R,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, (R,R)-α-(1-Aminoethyl)benzenemethanol, L-(−)-Norpseudoephedrine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (NT)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -34.0±2.0°, c = 3.5 in ethanol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](N)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9+/m1/s1
Klucz InChI
DLNKOYKMWOXYQA-APPZFPTMSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves