Merck
670448
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,6′-Dimethyl-2,2′-biphenyldiamine
≥98%
Synonim(y):
(S)-2,2′-Diamino-6,6′-dimethylbiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-2,2′-diaminobiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diamine, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diyldiamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Beilstein:
5741777
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
aktywność optyczna
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
156-160 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Klucz InChI
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3