Merck
670103
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Dimethylpropyl)-6-(diphenylphosphino)pyridine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-tert-Amyl-6-(diphenylphosphino)pyridine, ALPYPHOS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
78-82 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)(C)c1cccc(n1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24NP/c1-4-22(2,3)20-16-11-17-21(23-20)24(18-12-7-5-8-13-18)19-14-9-6-10-15-19/h5-17H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
ZEQMNGUCEYRQRF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Regioselective synthesis of oligo-1,4-diols
  • Anti-Markovnikov hydration
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aurélie Labonne et al.
Organic letters, 8(25), 5853-5856 (2006-12-01)
The anti-Markovnikov hydration of terminal alkynes to give aldehydes is catalyzed by complexes derived in situ from air-stable [CpRu(eta6-naphthalene)]PF6 (C) and 6-aryl-2-diphenylphosphinopyridines (L). Ligands L are readily available from a modular synthesis. Increasing the size of the ligand C-6 aryl