Merck
669695
Sigma-Aldrich
Ethyl fumaroyl chloride
≥97.0%
Synonim(y):
(E)-3-(Chloroformyl)-acrylic acid ethyl ester, Ethyl fumaryl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
Klucz InChI
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)