Merck
668443
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]ethane
kanata purity
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
67-72 °C
ciąg SMILES
CC([C@@H]1P(CCP2[C@@H](C(C)C)CC[C@@H]2C(C)C)[C@@H](C(C)C)CC1)C
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
Klucz InChI
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.