Merck
668419
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybromobenzene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
57-60 °C
grupa funkcyjna
bromo
phenyl
ciąg SMILES
Brc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11BrO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Klucz InChI
HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)