Merck
668141
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine
97%
Synonim(y):
4-Methylpyridazine-3,6-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
284-288 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(O)nnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)6-7-5(3)9/h2H,1H3,(H,6,8)(H,7,9)
Klucz InChI
QAVYOWFNXMHVEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tami L Swenson et al.
Nature communications, 9(1), 19-19 (2018-01-04)
Metagenomic sequencing provides a window into microbial community structure and metabolic potential; however, linking these data to exogenous metabolites that microorganisms process and produce (the exometabolome) remains challenging. Previously, we observed strong exometabolite niche partitioning among bacterial isolates from biological