Merck
668060
Sigma-Aldrich
L-Threonine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C2H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -27.4°, c = 1 in H2O
mp
256 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i3+1,4+1
Klucz InChI
AYFVYJQAPQTCCC-KCVAWDAUSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1