Merck
609005
Sigma-Aldrich
L-Serine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Wybierz wielkość
500 MG
1112,00 zł
1112,00 zł
Cena katalogowa5560,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1112,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1112,00 zł
Cena katalogowa5560,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2][C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
Klucz InChI
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Vidhi Pareek et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6488), 283-290 (2020-04-18)
Metabolons, multiprotein complexes consisting of sequential enzymes of a metabolic pathway, are proposed to be biosynthetic "hotspots" within the cell. However, experimental demonstration of their presence and functions has remained challenging. We used metabolomics and in situ three-dimensional submicrometer chemical