Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
-[SCH2CH(NH2)13COOH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.29
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
240 °C
mass shift
M+2
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i5+1,6+1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-RDMIOTRCSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?