Merck
MBD0036
Wzorzec mikrobiologicznego DNA z Vibrio harveyi
Suitable for PCR, sequencing and NGS
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
composition
, 10 ng/μL
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Wzorzec genomowego DNA drobnoustrojów Vibrio Har veyi może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności przepływu pracy analiz mikrobiomicznych lub meta-genomicznych oraz jako narzędzie zwiększające odtwarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Ponieważ V.Harveyi nie jest typowym mieszkańcem ludzkiej mikrobioty, może służyć jako standard spike-in w analizie przepływu pracy genomiki ludzkiej mikrobioty.
V. harveyi to gram ujemna, pręcikowata, ruchliwa, heterotroficzna morska bakteria patogenna, która powszechnie zamieszkuje naturalne środowiska wodne. Należy do rodziny Vibrionaceae z klasy Gammaproteobacteria 2, znanej jako poważny patogen bakteryjny ryb morskich i bezkręgowców, w tym krewetek penaeid w akwakulturze 2,3.
V. harveyi ma zdolność regulowania ekspresji genów poprzez quorum sensing. Aktualne badania 4,5,6 wskazują na 3 cząsteczki regulatorowe, które pośredniczą w wykrywaniu kworum u V. harveyi: lakton homoseryny (HAI-1), diester boranu furanozylu (AI-2) i autoinduktor cholery 1 (CAI-1). Szlak quorum sensing, który reguluje bioluminescencję, tworzenie biofilmu i inne czynniki wirulencji u V. harveyi jest bardzo podobny do szlaku, który reguluje ekspresję czynników wirulencji u Vibrio cholerae, 7, 8 czyniąc V. harveyiważnym systemem modelowym dla badań nad zdrowiem człowieka.
Application
Odpowiedni jako standard dla PCR, Sanger i sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec drobnoustrojów dla mikrobiomu i meta-genomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania Sangera i 18S NGS
  • Usprawnia analizy bioinformatyczne
  • Zwiększa odtwarzalność i powtarzalność
  • Tożsamość i czystość genomowego DNA V. harveyi została potwierdzona przez 18S NGS i elektroforezę żelową.
Physical form
Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Other Notes
Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)