Merck
668036
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-bromobenzoic acid
94%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
94%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-179 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
FEXDUVBQBNYSQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)