Merck
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
Synonim(y):
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423
tw
40-42 °C/9 mbar
gęstość
0.812 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
Klucz InChI
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)