Merck
666270
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
90%
Synonim(y):
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374
bp
50 °C/0.2 mmHg
gęstość
1.345 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)