Merck
665665
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406
tw
37 °C/10 mmHg
gęstość
1.391 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Fc1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-11-2-1-4(5)6(8,9)10/h1-3H
Klucz InChI
AXHLDFPTUFGBRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C