Merck
663735
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-methanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
56-60 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)n1
InChI
1S/C8H11NO3/c1-11-7-4-3-6(5-10)8(9-7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
XACFTRAAEZWJMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup