Merck
663565
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
Synonim(y):
2-Amino-5-(p-tolyl)-1,3,4-thiadiazole, 5-(p-Tolyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
218-222 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-11-12-9(10)13-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
Klucz InChI
ZLDPCNCAFSBFCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)