Merck
662836
Sigma-Aldrich
(N-Boc-β-amino)-Ala-OH
Synonim(y):
Boc-Dap-OH, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonyl)aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid, 3-Amino-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine, Nα-BOC-(S)-β-aminoalanine, Nα-Boc-L-β-aminoalanine, N2-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-2,3-diaminopropionic acid, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, Nα-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-Dpr-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Beilstein:
4182136
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
210 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Protein assembly directed by synthetic molecular recognition motifs
  • Solid phase synthesis of gramicidin S cyclic analogs with antibiotic and hemolytic activities
  • Synthesis of HCV protease inhibitor modified analogs
  • Solid phase synthesis of peptidic V1a receptor agonists
  • Directed peptide assembly at lipid-water interface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3