Merck
661899
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4Br2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 661899, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
88-92 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Br2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)