Merck
661104
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
41-45 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
Klucz InChI
RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Regioselective C-4 deprotonation with LDA and trapping with carbon dioxide leads to the corresponding C-4 acid.[1]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 1619-1619 (2004)