Merck
661090
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
98-102 °C
ciąg SMILES
Nc1ccncc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-3-11-2-1-5(4)10/h1-3H,(H2,10,11)
Klucz InChI
DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges