Merck
659738
Sigma-Aldrich
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt-ethyloxyphosphate]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co-terephthalate
Synonim(y):
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
About This Item
Wzór liniowy:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
rozpuszczalność
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
Opis ogólny
P(BHET-EOP/BHET) jest biodegradowalnym polimerem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)