Merck
659312
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-iodotoluene
97%
Wybierz wielkość
5 G
433,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
433,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(I)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.646
gęstość
2.084 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)c(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FLOUOTRVXNQGKP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)