Merck
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenylamine
97%
Synonim(y):
1-(4-Bromophenyl)aniline, N-phenyl-4-bromoaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
85-89 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
Klucz InChI
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)