Merck
656917
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoronitrobenzene
97%
Synonim(y):
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4,5-trifluorobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
gęstość
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
Klucz InChI
PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)