Merck
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
95%
Synonim(y):
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
Wybierz wielkość
1 G
497,00 zł
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
497,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.1 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
51.7 °C - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)