Merck
656674
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-bromophenyl)phenylamino]biphenyl
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H26Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
103-135 °C (polymorphic)
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccc(Br)cc6
InChI
1S/C36H26Br2N2/c37-29-15-23-35(24-16-29)39(31-7-3-1-4-8-31)33-19-11-27(12-20-33)28-13-21-34(22-14-28)40(32-9-5-2-6-10-32)36-25-17-30(38)18-26-36/h1-26H
Klucz InChI
KKZPWVLMUUASEA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)